Kluczowe dokumenty
SAB2100072
Sigma-Aldrich
Anti-AGT antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ANHU, Anti-Angiotensinogen (serpin peptidase inhibitor, clade A, member 8), Anti-SERPINA8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AGT(183)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiej AGT
Działania biochem./fizjol.
AGT, preangiotensynogen lub prekursor angiotensynogenu, ulega ekspresji w wątrobie i jest rozszczepiany przez enzym reninę w odpowiedzi na obniżone ciśnienie krwi. Powstały produkt, angiotensyna I, jest następnie rozszczepiany przez enzym konwertujący angiotensynę (ACE) w celu wytworzenia fizjologicznie aktywnego enzymu angiotensyny II. Białko to bierze udział w utrzymywaniu ciśnienia krwi oraz w patogenezie samoistnego nadciśnienia tętniczego i stanu przedrzucawkowego. Mutacje w tym genie są związane z podatnością na nadciśnienie samoistne i mogą powodować dysgenezję kanalików nerkowych, poważne zaburzenie rozwoju kanalików nerkowych. Defekty w tym genie są również związane z nierodzinnym strukturalnym migotaniem przedsionków i chorobą zapalną jelit. Białko kodowane przez ten gen, pre-angiotensynogen lub prekursor angiotensynogenu, ulega ekspresji w wątrobie i jest rozszczepiane przez enzym reninę w odpowiedzi na obniżone ciśnienie krwi. Powstały produkt, angiotensyna I, jest następnie rozszczepiany przez enzym konwertujący angiotensynę (ACE) w celu wytworzenia fizjologicznie aktywnego enzymu angiotensyny II. Białko to bierze udział w utrzymywaniu ciśnienia krwi oraz w patogenezie samoistnego nadciśnienia tętniczego i stanu przedrzucawkowego. Mutacje w tym genie są związane z podatnością na nadciśnienie samoistne i mogą powodować dysgenezję kanalików nerkowych, poważne zaburzenie rozwoju kanalików nerkowych. Defekty w tym genie są również związane z nierodzinnym strukturalnym migotaniem przedsionków i nieswoistym zapaleniem jelit. Uwaga dotycząca publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: IHPFHLVIHNESTCEQLAKANAGKPKDPTFIPAPIQAKTSPVDEKALQDQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jinhua Miao et al.
Aging cell, 18(5), e13004-e13004 (2019-07-19)
Renal fibrosis is the common pathological feature in a variety of chronic kidney diseases. Aging is highly associated with the progression of renal fibrosis. Among several determinants, mitochondrial dysfunction plays an important role in aging. However, the underlying mechanisms of