Key Documents
SAB1413291
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PPP4C antibody produced n mouse
new
clone 1E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PPP4C
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
białko sprzężone
unconjugated
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
59.51 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a, kappa
numer dostępu Protein ID
BC001416
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP4C(5531)
Opis ogólny
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant PPP4C.
This product is belong to Cell Culture Grade Antibody (CX Grade).
Immunogen
PPP4C (AAH01416, 1 a.a. ~ 307 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sekwencja
MAEISDLDRQIEQLRRCELIKESEVKALCAKAREILVEESNVQRVDSPVTVCGDIHGQFYDLKELFRVGGDVPETNYLFMGDFVDRGFYSVETFLLLLALKVRYPDRITLIRGNHESRQITQVYGFYDECLRKYGSVTVWRYCTEIFDYLSLSAIIDGKIFCVHGGLSPSIQTLDQIRTIDRKQEVPHDGPMCDLLWSDPEDTTGWGVSPRGAGYLFGSDVVAQFNAANDIDMICRAHQLVMEGYKWHFNETVLTVWSAPNYCYRCGNVAAILELDEHLQKDFIIFEAAPQETRGIPSKKPVADYFL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Uwaga dotycząca przygotowania
Purification by Protein A sepharose
Przechowywanie i stabilność
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2