Merck
SAB1413286
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SPINK6 antibody produced n mouse
new
clone 3C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SPINK6
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
białko sprzężone
unconjugated
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
35 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1, kappa
numer dostępu Protein ID
BC032003.1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPINK6(404203)
Opis ogólny
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant SPINK6.
Immunogen
SPINK6 (AAH32003.1, 1 a.a. ~ 80 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sekwencja
MKLSGMFLLLSLALFCFLTGVFSQGGQVDCGEFQDTKVYCTRESNPHCGSDGQTYGNKCAFCKAIVKSGGKISLKHPGKC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Uwaga dotycząca przygotowania
Purification by Protein A sepharose
Przechowywanie i stabilność
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dong Wang et al.
EMBO molecular medicine, 14(1), e14485-e14485 (2021-11-27)
SPINK6 was identified in human skin as a cellular inhibitor of serine proteases of the KLK family. Airway serine proteases are required to cleave hemagglutinin (HA) of influenza A viruses (IAVs) to initiate an infection in the human airway. We