Kluczowe dokumenty
SAB1413281
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RLF antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
RLF
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
białko sprzężone
unconjugated
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
37.73 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~0.3-1 μg/μL
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a, kappa
numer dostępu Protein ID
NM_012421
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RLF(6018)
Opis ogólny
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant RLF.
Immunogen
RLF (NP_036553.1, 1805 a.a. ~ 1913 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sekwencja
SNDLTGNVVANNMVNDSEPEVDIPHSSSDSTIHENLTAIPPLIVAETTTVPSLENLRVVLDKALTDCGELALKQLHYLRPVVVLERSKFSTPILDLFPTKKTDELCVGS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Uwaga dotycząca przygotowania
Purification by Protein A sepharose
Przechowywanie i stabilność
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L M Bourke et al.
Differentiation; research in biological diversity, 94, 8-20 (2016-12-09)
Recently we reported that Rearranged L-Myc Fusion, RLF, acts as an epigenetic modifier maintaining low levels of DNA methylation at CpG island shores and enhancers across the genome. Here we focus on the phenotype of Rlf null mutant mice generated