Kluczowe dokumenty
SAB1413278
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZAP70/SYK (phospho Y493/Y526) antibody produced in rabbit
clone H11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
H11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr493/pTyr526)
informacje o genach
Immunogen
Syntetyczny fosfopeptyd odpowiadający resztom otaczającym Y493 ludzkiego ZAP70.
Postać fizyczna
W PBS, pH 7,4 (50% glicerolu, 0,1% BSA i 0,02% azydku sodu).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)