Merck
SAB1413192
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SMAD2 (phospho S255) antibody produced in rabbit
clone HBE-19
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HBE-19, monoclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50
western blot: 1:1000-1:2000
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer255)
informacje o genach
human ... SMAD2(4087)
Immunogen
A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S255 of human SMAD2.
Postać fizyczna
In PBS, 150 mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1