Kluczowe dokumenty
SAB1413115
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-JUN (phospho S63) antibody produced in rabbit
clone IGA-10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
IGA-10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation ( pSer63)
informacje o genach
human ... JUN(3725)
Immunogen
Syntetyczny fosfopeptyd odpowiadający resztom otaczającym S63 ludzkiego JUN.
Postać fizyczna
W PBS, 150 mM NaCl, pH 7,4 (50% glicerol, 0,02% azydek sodu).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)