Kluczowe dokumenty
SAB1413082
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HCLS1 (phospho Y397) antibody produced in rabbit
clone F12
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
F12, monoclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr397)
informacje o genach
human ... HCLS1(3059)
Immunogen
A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding Y397 of human HCLS1.
Postać fizyczna
In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.1% BSA and 0.02% sodium azide).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1