Kluczowe dokumenty
SAB1413057
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTEN (phospho S380/T382/T383) antibody produced in rabbit
clone E4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
E4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 1-0.001 μg/mL
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer380)
informacje o genach
human ... PTEN(5728)
Powiązane kategorie
Immunogen
A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S380/T382/T383 of human PTEN.
Postać fizyczna
In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide, 0.1% BSA).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)