Kluczowe dokumenty
SAB1412610
Sigma-Aldrich
ANTI-FOXC1 antibody produced in mouse
clone 1E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ARA, FKHL7, FOXC1, FREAC-3, FREAC3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.53 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXC1(2296)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny czynników transkrypcyjnych forkhead, która charakteryzuje się odrębną domeną forkhead wiążącą DNA. Specyficzna funkcja tego genu nie została jeszcze określona; wykazano jednak, że odgrywa on rolę w regulacji rozwoju embrionalnego i ocznego. Mutacje w tym genie powodują różne fenotypy jaskry, w tym pierwotną jaskrę wrodzoną, autosomalną dominującą anomalię irydogoniodysgenezę i anomalię Axenfelda-Riegera. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FOXC1 (NP_001444, 464 a.a. ~ 553 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AAHQGRLTSWYLNQAGGDLGHLASAAAAAAGYPGQQNFHSVREFESQRIGLNNSPVNGNSSCQMAFPSSQSLYRTSGAFVYDCSKF*
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)