Kluczowe dokumenty
SAB1412608
Sigma-Aldrich
ANTI-LBX1 antibody produced in mouse
clone 2G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HPX-6, HPX6, LBX1, LBX1H, homeobox
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LBX1(10660)
Opis ogólny
Ten gen i ortologiczny gen myszy zostały znalezione dzięki ich homologii do wczesnych i późnych genów homeobox Drosophila lady bird. U myszy gen ten jest kluczowym regulatorem migracji komórek prekursorowych mięśni i jest wymagany do nabycia tożsamości grzbietowej mięśni kończyn przednich. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
LBX1 (NP_006553, 99 a.a. ~ 199 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LEVSVLQAAEGRDGMTIFGQRQTPKKRRKSRTAFTNHQIYELEKRFLYQKYLSPADRDQIAQQLTNAQVITWFQNRRAKLKRDLEEMKADVESAKKLGP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)