Kluczowe dokumenty
SAB1412568
Sigma-Aldrich
ANTI-HOXA5 antibody produced in mouse
clone 4F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HOX1, HOX1.3, HOX1C, HOXA5, MGC9376
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.73 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXA5(3202)
Opis ogólny
U kręgowców geny kodujące klasę czynników transkrypcyjnych zwanych genami homeobox znajdują się w klastrach o nazwach A, B, C i D na czterech oddzielnych chromosomach. Ekspresja tych białek jest regulowana przestrzennie i czasowo podczas rozwoju embrionalnego. Gen ten jest częścią klastra A na chromosomie 7 i koduje czynnik transkrypcyjny wiążący DNA, który może regulować ekspresję genów, morfogenezę i różnicowanie. Metylacja tego genu może skutkować utratą jego ekspresji, a ponieważ kodowane białko reguluje w górę supresor nowotworu p53, białko to może odgrywać ważną rolę w procesie nowotworzenia. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HOXA5 (NP_061975, 91 a.a. ~ 200 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TSTHSPQPDPLPCSAVAPSPGSDSHHGKNSLSNSSGASADAGSTHISSREGVGTASGAEEDAPASSEQASAQSEPSPAPPAQPQIYPWMRKLHISHDNIGPEGKRART*
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)