Kluczowe dokumenty
SAB1412565
Sigma-Aldrich
ANTI-LHX1 antibody produced in mouse
clone 2D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LHX1, LIM-1, LIM1, MGC126723, MGC138141
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LHX1(3975)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka dużej rodziny białek, która zawiera domenę LIM, unikalną, bogatą w cysteinę domenę wiążącą cynk. Kodowane białko może funkcjonować jako regulator transkrypcji i być zaangażowane w kontrolę różnicowania i rozwoju komórek nerwowych i limfoidalnych. Podobne białko u myszy jest istotnym regulatorem organizatora głowy kręgowców. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
LHX1 (NP_005559, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MVHCAGCKRPILDRFLLNVLDRAWHVKCVQCCECKCNLTEKCFSREGKLYCKNDFFRCFGTKCAGCAQGISPSDLVRRARSKVFHLNCFTCMMCNKQLST
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)