Kluczowe dokumenty
SAB1412513
Sigma-Aldrich
ANTI-SMAD6 antibody produced in mouse
clone 4F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HsT17432, MADH6, MADH7, SMAD6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMAD6(4091)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny białek SMAD, które są spokrewnione z białkami Drosophila "mothers against decapentaplegic" (Mad) i C. elegans Sma. Białka SMAD są przekaźnikami sygnału i modulatorami transkrypcji, które pośredniczą w wielu szlakach sygnałowych. Białko to funkcjonuje w negatywnej regulacji sygnalizacji BMP i TGF-beta/aktywiny. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Członek rodziny SMAD 6 (SMAD6) jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 15q22.31. Kodowane białko jest zlokalizowane zarówno w jądrach, jak i cytoplazmie i ulega ekspresji w różnych tkankach ludzkich, w tym w jajniku. SMAD6 składa się z domeny MAD homology 2 (MH2) zaangażowanej w interakcje białko-białko.
Immunogen
SMAD6 (NP_005576, 285 a.a. ~ 384 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RDEYKPLDLSDSTLSYTETEATNSLITAPGEFSDASMSPDATKPSHWCSVAYWEHRTRVGRLYAVYDQAVSIFYDLPQGSGFCLGQLNLEQRSESVRRTR
Działania biochem./fizjol.
Członek rodziny SMAD 6 (SMAD6) indukuje endocytozę i negatywnie reguluje apoptozę poprzez hamowanie szlaku sygnałowego transformującego czynnika wzrostu-β (TGF-β). Ponadto pośrednio reguluje również macierzystość poprzez hamowanie erytropoezy w hematopoetycznych komórkach macierzystych krwi pępowinowej (HSC). Mutacja w genie prowadzi do wrodzonych wad układu sercowo-naczyniowego (CVM). Podwyższona ekspresja/zmienność genetyczna SMAD6 jest związana z rozwojem raka jajnika.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genetic variants in TGF-? pathway are associated with ovarian cancer risk.
Yin J
PLoS ONE, 6(9), 1-7 (2011)
Statistical genetic analysis of serological measures of common, chronic infections in Alaska Native participants in the GOCADAN study.
Rubicz R
Genetic Epidemiology, 37(7), 751-757 (2013)
Hao Lin et al.
Annals of translational medicine, 9(5), 384-384 (2021-04-13)
Activation of pancreatic stellate cells (PSCs) is a key cause of chronic pancreatitis (CP), while inhibition of transforming growth factor-β (TGF-β) signaling renders PSCs inactive. Inhibitory Smads (I-Smads) impede TGF-β intracellular signaling and may provide a way to alleviate CP.
Nonsynonymous variants in the SMAD6 gene predispose to congenital cardiovascular malformation.
Tan HL
Human Mutation, 33(4), 720-727 (2012)