Kluczowe dokumenty
SAB1412452
Sigma-Aldrich
ANTI-PBK antibody produced in mouse
clone 4E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ14385, Nori-3, PBK, SPK, TOPK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.73 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PBK(55872)
Opis ogólny
Gen ten koduje kinazę serynowo-treoninową związaną z rodziną podwójnie specyficznych kinaz białkowych aktywowanych mitogenami (MAPKK). Dowody sugerują, że fosforylacja mitotyczna jest wymagana dla jej aktywności katalitycznej. Ta kinaza mitotyczna może być zaangażowana w aktywację komórek limfoidalnych i wspierać funkcje jąder, z sugerowaną rolą w procesie spermatogenezy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PBK (AAH15191, 1 a.a. ~ 110 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MEGISNFKTPSKLSEKKKSVLCSTPTINIPASPFMQKLGFGTGVNVYLMKRSPRGLSHSPWAVKKINPICNDHYRSVYQKRLMDEAKILKSLHHPNIVGYRAFTEANDGS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)