SAB1412418
Anti-MAPKAPK3 Antibody
mouse monoclonal, 4B11
Synonim(y):
3PK, MAPKAP3, MAPKAPK3
About This Item
Nazwa produktu
ANTI-MAPKAPK3 antibody produced in mouse, clone 4B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.08 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPKAPK3(7867)
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
LECFHRRTGQKCALKLLYDSPKARQEVDHHWQASGGPHIVCILDVYENMHHGKRCLLIIMECMEGGELFSRIQERGDQAFTEREAAEIMRDIGTA
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)