Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1412391
Sigma-Aldrich
ANTI-HMGB2 antibody produced in mouse
clone 3D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HMG2, HMGB2
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 47.19 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HMGB2(3148)
Opis ogólny
Białko B2 grupy wysokiej ruchliwości, znane również jako białko 2 grupy wysokiej ruchliwości (HMG-2), jest białkiem kodowanym przez gen HMGB2 u ludzi. Białko należy do rodziny białek chromatynowych składających się z dwóch podstawowych domen wiążących DNA, HMG box A i B oraz C-końcowego kwaśnego ogona. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 4q34.
Immunogen
HMGB2 (AAH00903.2, 1 a.a. ~ 195 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MGKGDPNKPRGKMSSYAFFVQTCREEHKKKHPDSSVNFAEFSKKCSERWKTMSAKEKSKFEDMAKSDKARYDREMKNYVPPKGDKKKDPNAPKRPPSAFFLFCSEHRPKIKSEHPGLSIGDTAKKLGEMWSEQSAKDKQPYEQKAAKLKEKYEKDIAAYRAKGKSEAGKKGPGRPTGSKKNEPEDEEEEEEE
Działania biochem./fizjol.
Białko B2 o wysokiej mobilności (HMGB2) funkcjonuje jako istotny czynnik prognostyczny i może odgrywać kluczową rolę w inwazji komórek. Gen ten działa jako nowy marker prognostyczny i atrakcyjny cel terapeutyczny dla glejaka wielopostaciowego (GBM). Białko to pomaga w zmianie elastyczności DNA, jednocześnie ułatwiając transkrypcję, replikację i naprawę DNA. Odgrywa znaczącą rolę w rozwoju guza i podczas prognozowania raka wątrobowokomórkowego (HCC). Może być również związana ze szlakiem antyapoptotycznym.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High mobility group B2 is secreted by myeloid cells and has mitogenic and chemoattractant activities similar to high mobility group B1.
Pusterla T
Autoimmunity, 42, 308-310 (2009)
Overexpression of high-mobility group box 2 is associated with tumor aggressiveness and prognosis of hepatocellular carcinoma.
Kwon JH
CVD of Nonmetals, 16, 5511-5521 (2010)
High-mobility group box 2 is associated with prognosis of glioblastoma by promoting cell viability, invasion, and chemotherapeutic resistance.
Wu ZB
Neuro-Oncology, 15, 1264-1275 (2013)
Circulating oxysterol metabolites as potential new surrogate markers in patients with hormone receptor-positive breast cancer: Results of the OXYTAM study.
Dalenc F
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 169, 210-218 (2017)
Single-molecule kinetics reveal microscopic mechanism by which High-Mobility Group B proteins alter DNA flexibility.
McCauley MJ
Nucleic Acids Research, 41, 167-181 (2013)