Kluczowe dokumenty
SAB1412232
Sigma-Aldrich
ANTI-IKBKB antibody produced in mouse
clone 3C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ40509, IKBKB, IKK-beta, IKK2, IKKB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 38.72 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IKBKB(3551)
Opis ogólny
NFKB1 (MIM 164011) lub NFKB2 (MIM 164012) wiąże się z REL (MIM 164910), RELA (MIM 164014) lub RELB (MIM 604758) tworząc kompleks NFKB. Kompleks NFKB jest hamowany przez białka I-kappa-B (NFKBIA, MIM 164008, lub NFKBIB, MIM 604495), które inaktywują NF-kappa-B poprzez uwięzienie go w cytoplazmie. Fosforylacja reszt serynowych na białkach I-kappa-B przez kinazy (IKBKA, MIM 600664, lub IKBKB) oznacza je do zniszczenia poprzez szlak ubikwitynacji, umożliwiając w ten sposób aktywację kompleksu NF-kappa-B. Aktywowany kompleks NFKB przemieszcza się do jądra i wiąże DNA w motywach wiążących kappa-B, takich jak 5-prime GGGRNNYYCC 3-prime lub 5-prime HGGARNYYCC 3-prime (gdzie H to A, C lub T; R to puryna A lub G; a Y to pirymidyna C lub T).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
IKBKB (AAH06231, 3 a.a. ~ 120 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
WSPSLTTQTCGAWEMKERLGTGFGNVIRWHNQETGEQIAIKQCRQELSPRNRERWCLEIQIMRRLTHPNVVAARDVPEGMQNLAPNDLPLLAMEYCQGDLRKYLNQFENCCGLREG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)