SAB1412228
ANTI-TSC22D4 antibody produced in mouse
clone 1C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
THG-1, THG1, TSC22D4
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 68.97 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TSC22D4(81628)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MSGGKKKSSFQITSVTTDYEGPGSPGASDPPTPQPPTGPPPRLPNGEPSPDPGGKGTPRNGSPPPGAPSSRFRVVKLPHGLGEPYRRGRWTCVDVYERDLEPHSFGGLLEGIRGASGGAGGRSLDSRLELASLGLGAPTPPSGLSQGPTSWLRPPPTSPGPQARSFTGGLGQLVVPSKAKAEKPPLSASSPQQRPPEPETGESAGTSRAATPLPSLRVEAEAGGSGARTPPLSRRKAVDMRLRMELGAPEEMGQVPPLDSRPSSPALYFTHDASLVHKSPDPFGAVAAQKFSLAHSMLAISGHLDSDDDSGSGSLVGIDNKIEQAMDLVKSHLMFAVREEVEVLKEQIRELAERNAALEQENGLLRALASPEQLAQLPSSGVPRLGPPAPNGPSV