Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1412198
Sigma-Aldrich
ANTI-PBK antibody produced in mouse
clone 2D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ14385, Nori-3, PBK, SPK, TOPK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 61.16 kDa
reaktywność gatunkowa
, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PBK(55872)
Opis ogólny
Gen ten koduje kinazę serynowo-treoninową związaną z rodziną podwójnie specyficznych kinaz białkowych aktywowanych mitogenami (MAPKK). Dowody sugerują, że fosforylacja mitotyczna jest wymagana dla jej aktywności katalitycznej. Ta kinaza mitotyczna może być zaangażowana w aktywację komórek limfoidalnych i wspierać funkcje jąder, z sugerowaną rolą w procesie spermatogenezy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PBK (AAH15191, 1 a.a. ~ 322 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MEGISNFKTPSKLSEKKKSVLCSTPTINIPASPFMQKLGFGTGVNVYLMKRSPRGLSHSPWAVKKINPICNDHYRSVYQKRLMDEAKILKSLHHPNIVGYRAFTEANDGSLCLAMEYGGEKSLNDLIEERYKASQDPFPAAIILKVALNMARGLKYLHQEKKLLHGDIKSSNVVIKGDFETIKICDVGVSLPLDENMTVTDPEACYIGTEPWKPKEAVEENGVITDKADIFAFGLTLWEMMTLSIPHINLSNDDDDEDKTFDESDFDDEAYYAALGTRPPINMEELDESYQKVIELFSVCTNEDPKDRPSAAHIVEALETDV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)