Kluczowe dokumenty
SAB1412168
Sigma-Aldrich
ANTI-CXCL12 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CXCL12, PBSF, SCYB12, SDF-1a, SDF-1b
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.53 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CXCL12(6387)
Opis ogólny
Aby uzyskać podstawowe informacje na temat chemokin, patrz CXCL1 (MIM 155730). Czynniki 1-alfa i 1-beta pochodzące z komórek zrębu to małe cytokiny należące do rodziny interkryn, których członkowie aktywują leukocyty i są często indukowane przez bodźce prozapalne, takie jak lipopolisacharyd, TNF (patrz MIM 191160) lub IL1 (patrz MIM 147760). Interkryny charakteryzują się obecnością 4 konserwowanych cystein, które tworzą 2 wiązania dwusiarczkowe. Można je podzielić na 2 podrodziny. W podrodzinie CC, która obejmuje chemokiny beta, reszty cysteinowe sąsiadują ze sobą. W podrodzinie CXC, która obejmuje chemokiny alfa, są one oddzielone interweniującym aminokwasem. Białka SDF1 należą do tej drugiej grupy.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
CXCL12 (AAH39893.1, 1 a.a. ~ 89 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MNAKVVVLVLLTALCLSDGKPVSLSYRCPCRFFESHVARANVKHLKILNTPNCALQIVARLKNNRQVCIDPKLKWIQEYLEKALNK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)