Kluczowe dokumenty
SAB1412159
Sigma-Aldrich
ANTI-T antibody produced in mouse
clone 5C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC104817, T, TFT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5C10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... T(6862)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest embrionalnym jądrowym czynnikiem transkrypcyjnym, który wiąże się ze specyficznym elementem DNA, palindromicznym miejscem T. Wiąże się przez region w swoim N-końcu, zwany T-box, i wpływa na transkrypcję genów wymaganych do tworzenia i różnicowania mezodermy. Białko jest zlokalizowane w komórkach pochodzących z notochordu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
T (NP_003172, 222 a.a. ~ 320 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ERSDHKEMMEEPGDSQQPGYSQWGWLLPGTSTLCPPANPHPQFGALSLPSTHSCDRYPTLRSHRSSPYPSPYAHRNNSPTYSDNSPACLSMLQSHDNW
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)