Kluczowe dokumenty
SAB1412151
Sigma-Aldrich
ANTI-HSF4 antibody produced in mouse
clone 2B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CTM, HSF4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSF4(3299)
Opis ogólny
Czynniki transkrypcyjne szoku cieplnego (HSF) aktywują geny odpowiedzi na szok cieplny w warunkach wysokiej temperatury lub innych stresów. HSF4 nie posiada karboksylowo-końcowego hydrofobowego powtórzenia, które jest wspólne dla wszystkich HSF kręgowców i sugeruje się, że jest zaangażowany w negatywną regulację aktywności wiązania DNA. Opisano dwa alternatywnie splicowane transkrypty kodujące różne izoformy i posiadające różną aktywność transkrypcyjną. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HSF4 (NP_001529, 121 a.a. ~ 220 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KVPALRGDDGRWRPEDLGRLLGEVQALRGVQESTEARLRELRQQNEILWREVVTLRQSHGQQHRVIGKLIQCLFGPLQAGPSNAGGKRKLSLMLDEGSSC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)