Kluczowe dokumenty
SAB1412144
Sigma-Aldrich
ANTI-GUCY2D antibody produced in mouse
clone 5E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CORD5, CORD6, CYGD, GUC1A4, GUCY2D
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5E10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.73 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GUCY2D(3000)
Opis ogólny
Gen ten koduje specyficzną dla siatkówki cyklazę guanylową, która należy do rodziny błonowych cyklaz guanylowych. Podobnie jak inne błonowe cyklazy guanylowe, enzym ten ma hydrofobową aminokońcową sekwencję sygnałową, po której następuje duża domena zewnątrzkomórkowa, pojedyncza domena obejmująca błonę, domena homologii kinazy i domena katalityczna cyklazy guanylowej. W przeciwieństwie do innych błonowych cyklaz guanylowych, enzym ten nie jest aktywowany przez peptydy natriuretyczne. Mutacje w tym genie powodują wrodzoną amaurozę Lebera i dystrofię czopkowo-pręcikową-6. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GUCY2D (NP_000171, 521 a.a. ~ 630 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RKVAQGSRSSLGARSMSDIRSGPSQHLDSPNIGVYEGDRVWLKKFPGDQHIAIRPATKTAFSKLQELRHENVALYLGLFLARGAEGPAALWEGNLAVSEHCTRGSLQDL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)