Kluczowe dokumenty
SAB1412123
Sigma-Aldrich
ANTI-CA1 antibody produced in mouse
clone 1E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CA1, Car1
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 54.45 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CA1(759)
Opis ogólny
Anhydraza węglanowa 1 (CA1) jest białkiem cytozolowym, kodowanym przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 8q21.2.[64]. Kodowane białko należy do rodziny anhydrazy węglanowej (CA). CA1 wykazuje wysoką ekspresję we krwi. Jego ekspresja występuje również w neuronach ruchowych rdzenia kręgowego, jelitach, naczyniach krwionośnych, nabłonku rogówki, błonie maziowej i komórkach śródbłonka naczyń włosowatych serca.
Anhydrazy węglanowe (CA) to duża rodzina metaloenzymów cynku, które katalizują odwracalne uwodnienie dwutlenku węgla. Uczestniczą one w różnych procesach biologicznych, w tym w oddychaniu, zwapnieniu, równowadze kwasowo-zasadowej, resorpcji kości oraz tworzeniu cieczy wodnistej, płynu mózgowo-rdzeniowego, śliny i kwasu żołądkowego. Wykazują one dużą różnorodność w dystrybucji tkankowej i lokalizacji subkomórkowej. CA1 jest ściśle powiązany z genami CA2 i CA3 na chromosomie 8 i koduje białko cytozolowe, które występuje na najwyższym poziomie w erytrocytach. Warianty tego genu zostały opisane w niektórych populacjach. Zidentyfikowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów, kodujących to samo białko. W literaturze opisano warianty transkrypcyjne CA1 wykorzystujące alternatywne miejsca polyA. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CA1 (AAH27890, 1 a.a. ~ 261 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MASPDWGYDDKNGPEQWSKLYPIANGNNQSPVDIKTSETKHDTSLKPISVSYNPATAKEIINVGHSFHVNFEDNDNRSVLKGGPFSDSYRLFQFHFHWGSTNEHSEHTVDGVKYSAELHVAHWNSAKYSSLAEAASKADGLAVIGVLMKVGEANPKLQKVLDALQAIKTKGKRAPFTNFDPSTLLPSSLDFWTYPGSLTHPPLYESVTWIICKESISVSSEQLAQFRSLLSNVEGDNAVPMQHNNRPTQPLKGRTVRASF
Działania biochem./fizjol.
Anhydraza węglanowa 1 (CA1) katalizuje odwracalne reakcje hydratacji i dehydratacji CO2/kwasu węglowego (H2CO3)[65]. Odgrywa istotną rolę w transporcie jonów metali. Ponadto może być również zaangażowany w biomineralizację i tworzenie nowych kości. CA1 działa jako onkogen i prowadzi do nieregularnego zwapnienia komórek, apoptozy i migracji w tkankach guza piersi. Nadekspresję genu zaobserwowano w surowicy pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) w stadium I. Może on być wykorzystywany jako potencjalny biomarker do wczesnej diagnostyki NSCLC. Dodatkowo, CA1 jest również regulowany w górę w stwardnieniu zanikowym bocznym (ALS) i jest zaangażowany w degenerację neuronów ruchowych.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yabing Zheng et al.
BMC cancer, 15, 679-679 (2015-10-16)
Although mammary microcalcification is frequently observed and has been associated with poor survival in patients with breast cancer, the genesis of calcification remains unclear. Carbonic anhydrase I (CA1) has been shown to promote calcification by catalysing the hydration of CO2.
KeQiu Li et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 105, 51-58 (2014-05-03)
Electronic waste (e-waste) disposal is a growing problem in China, and its effects on human health are a concern. To determine the concentrations of pollutants in peripheral blood and genetic aberrations near an e-waste disposal area in Jinghai, China, blood
Dong-Bin Wang et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 37(1), 553-559 (2015-08-02)
This study aimed to identify candidate biomarkers associated with stage I non-small cell lung cancer (NSCLC). Sera from three groups, a lung cancer group (n = 11), benign control group (n = 12), and normal control group (n = 10), were collected and pooled. Protein expression
Xiaochen Liu et al.
International journal of molecular sciences, 17(11) (2016-11-04)
Carbonic anhydrase I (CA1) is the cytosolic isoform of mammalian α-CA family members which are responsible for maintaining pH homeostasis in the physiology and pathology of organisms. A subset of CA isoforms are known to be expressed and function in