Kluczowe dokumenty
SAB1412100
Sigma-Aldrich
ANTI-TOP3B antibody produced in mouse
clone 1H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ39376, TOP3B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 120.56 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOP3B(8940)
Opis ogólny
Gen ten koduje topoizomerazę DNA, enzym, który kontroluje i zmienia stany topologiczne DNA podczas transkrypcji. Enzym ten katalizuje przejściowe łamanie i ponowne łączenie pojedynczej nici DNA, co pozwala niciom przechodzić przez siebie, rozluźniając w ten sposób superzwoje i zmieniając topologię DNA. Enzym oddziałuje z helikazą DNA SGS1 i odgrywa rolę w rekombinacji DNA, starzeniu się komórek i utrzymaniu stabilności genomu. Alternatywny splicing C-końca tego genu skutkuje trzema wariantami transkryptu, które mają różną specyficzność tkankową; jednak nie wszystkie warianty zostały w pełni opisane. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TOP3B (AAH02432, 1 a.a. ~ 862 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MKTVLMVAEKPSLAQSIAKILSRGSLSSHKGLNGACSVHEYTGTFAGQPVRFKMTSVCGHVMTLDFLGKYNKWDKVDPAELFSQAPTEKKEANPKLNMVKFLQVEGRGCDYIVLWLDCDKEGENICFEVLDAVLPVMNKAHGGEKTVFRARFSSITDTDICNAMACLGEPDHNEALSVDARQELDLRIGCAFTRFQTKYFQGKYGDLDSSLISFGPCQTPTLGFCVERHDKIQSFKPETYWVLQAKVNTDKDRSLLLDWDRVRVFDREIAQMFLNMTKLEKEAQVEATSRKEKAKQRPLALNTVEMLRVASSSLGMGPQHAMQTAERLYTQGYISYPRTETTHYPENFDLKGSLRQQANHPYWANTVKRLLAEGINRPRKGHDAGDHPPITPMKSATEAELGGDAWRLYEYITRHFIATVSHDCKYLQSTISFRIGPELFTCSGKTVLSPGFTEVMPWQSVPLEESLPTCQRGDAFPVGEVKMLEKQTNPPDYLTEAELITLMEKHGIGTDASIPVHINNICQRNYVTVESGRRLKPTNLGIVLVHGYYKIDAELVLPTIRSAVEKQLNLIAQGKADYRQVLGHTLDVFKRKFHYFVDSIAGMDELMEVSFSPLAATGKPLSRCGKCHRFMKYIQAKPSRLHCSHCDETYTLPQNGTIKLYKELRCPLDDFELVLWSSGSRGKSYPLCPYCYNHPPFRDMKKGMGCNECTHPSCQHSLSMLGIGQCVECESGVLVLDPTSGPKWKVACNKCNVVAHCFENAHRVRVSADTCSVCEAALLDVDFNKAKSPLPGDETQHMGCVFCDPVFQELVELKHAASCHPMHRGGPGRRQGRGRGRARRPPGKPNPRRPKDKMSALAAYFV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)