Kluczowe dokumenty
SAB1412092
Sigma-Aldrich
ANTI-ZNF41 antibody produced in mouse
clone 2F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC8941, MRX89, ZNF41
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF41(7592)
Opis ogólny
Produkt tego genu jest prawdopodobnie czynnikiem transkrypcyjnym z rodziny palców cynkowych. Zawiera domeny KRAB-A i KRAB-B, które działają jako represory transkrypcji w pokrewnych białkach oraz wiele motywów wiążących DNA palca cynkowego i regionów łączących palce charakterystycznych dla rodziny Kruppel. Gen ten jest częścią klastra genów na chromosomie Xp11.23. Opisano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, jednak pełna długość tylko niektórych z nich jest znana. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ZNF41 (NP_009061, 221 a.a. ~ 321 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GNNFPHSPSSTKNENAKTGANSCEHDHYEKHLSHKQAPTHHQKIHPEEKLYVCTECVMGFTQKSHLFEHQRIHAGEKSRECDKSNKVFPQKPQVDVHPSV*
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)