Kluczowe dokumenty
SAB1412056
Sigma-Aldrich
ANTI-NKX3-1 antibody produced in mouse
clone 3C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BAPX2, NKX3, NKX3-1, NKX3.1, NKX3A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.84 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NKX3-1(4824)
Opis ogólny
Czynnik transkrypcyjny NKX3-1 zawierający homeodomenę jest przypuszczalnym supresorem nowotworu prostaty, który ulega ekspresji w sposób w dużej mierze specyficzny dla prostaty i regulowany przez androgeny. Utrata ekspresji białka NKX3-1 jest częstym zjawiskiem w ludzkich rakach prostaty i śródnabłonkowej neoplazji gruczołu krokowego.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
NKX3-1 (NP_006158, 100 a.a. ~ 209 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GSYLLDSENTSGALPRLPQTPKQPQKRSRAAFSHTQVIELERKFSHQKYLSAPERAHLAKNLKLTETQVKIWFQNRRYKTKRKQLSSELGDLEKHSSLPALKEEAFSRAS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jue Jiang et al.
Cancer cell, 37(2), 200-215 (2020-02-13)
Deregulation of MYC plays an essential role in T cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL), yet the mechanisms underlying its deregulation remain elusive. Herein, we identify a molecular mechanism responsible for reciprocal activation between Aurora B kinase (AURKB) and MYC. AURKB directly