Kluczowe dokumenty
SAB1412052
Sigma-Aldrich
ANTI-MEF2A antibody produced in mouse
clone 1C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ADCAD1, MEF2A, RSRFC4, RSRFC9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MEF2A(4205)
Opis ogólny
Proces różnicowania z mezodermalnych komórek prekursorowych do mioblastów doprowadził do odkrycia wielu czynników specyficznych dla tkanek, które regulują ekspresję genów mięśni. Jedną z klas zidentyfikowanych czynników są miogenne białka typu basic helix-loop-helix, w tym myoD (MIM 159970), myogenina (MIM 159980), MYF5 (MIM 159990) i MRF4 (MIM 159991). Drugą rodziną białek regulatorowych wiążących DNA jest rodzina MEF2 (myocyte-specific enhancer factor-2). Każde z tych białek wiąże się z docelową sekwencją DNA MEF2 obecną w regionach regulatorowych wielu, jeśli nie wszystkich, genów specyficznych dla mięśni. Geny MEF2 są członkami rodziny genów MADS (nazwanej na cześć czynnika transkrypcyjnego MCM1 specyficznego dla typu kojarzenia drożdży, roślinnych genów homeotycznych ′agamous′ i ′deficiens′ oraz ludzkiego czynnika odpowiedzi na surowicę SRF (MIM 600589)), rodziny, która obejmuje również kilka genów homeotycznych i innych czynników transkrypcyjnych, z których wszystkie mają wspólną domenę wiążącą DNA.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
MEF2A (AAH13437, 71 a.a. ~ 170 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EYNEPHESRTNSDIVEALNKKEHRGCDSPDPDTSYVLTPHTEEKYKKINEEFDNMMRNHKIAPGLPPQNFSMSVTVPVTSPNALSYTNPGSSLVSPSLAA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)