Kluczowe dokumenty
SAB1412022
Sigma-Aldrich
ANTI-EMX2 antibody produced in mouse
clone 4D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EMX2
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.52 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EMX2(2018)
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny zawierający homeobox, który jest homologiem genu "pustych spiracli" u Drosophila. Badania nad tym genem u ludzi koncentrowały się na jego ekspresji w trzech tkankach: telencefalonie grzbietowym, neuroepitelium węchowym i układzie moczowo-płciowym. Ulega on ekspresji w telencefalonie grzbietowym podczas rozwoju w niskim gradiencie rostralno-bocznym do wysokiego gradientu ogonowo-przyśrodkowego i jest proponowany do modelowania kory nowej w określone obszary funkcjonalne. Ulega również ekspresji w embrionalnych i dorosłych neuroepiteliach węchowych, gdzie kompleksuje się z eukariotycznym czynnikiem inicjacji translacji 4E (eIF4E) i prawdopodobnie reguluje transport lub translację mRNA. W rozwijającym się układzie moczowo-płciowym ulega ekspresji w tkankach nabłonkowych i jest negatywnie regulowana przez HOXA10. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne białka
Immunogen
EMX2 (NP_004089, 103 a.a. ~ 200 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
HSPHPLFASQQRDPSTFYPWLIHRYRYLGHRFQGNDTSPESFLLHNALARKPKRIRTAFSPSQLLRLEHAFEKNHYVVGAERKQLAHSLSLTETQVKV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)