SAB1411985
ANTI-EIF4G3 antibody produced in mouse
clone 1D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EIF4G3, eIF4GII
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 82.39 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF4G3(8672)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MNSQPQTRSPFAAGPRPPHHQFFQRPQIQPPRATIPNSSPSIRPGAQTPTAVYQANQHIMMVNHLPMPYPVPQGPQYCIPQYRHSGPPYVGPPQQYPVQPPGPGPFYPGPGPGDFPNAYGTPFYPSQPVYQSAPIMVPTQQQPPPAKREKKTIRIRDPNQGGKDITEEIISGGGSRNPTPPIGRPTSTPTPPQQLPSQVPEHSPVVYGTVESAHLAASTPVTAASDQKQEEKPKPDPVLKSPSPVLRLVLSGEKKEQEGQTSETTAIVSIAELPLPPSPTTVSSVARSTIAAPTSSALSSQPIFTTAIDDRCELSSPREDTIPIPSLTSCTETSDPLPTNENDGDICKKPCSVAPNDIPLVSSTNLINEINGVSEKLSATESIVEIVKQEVLPLTLELEILENPPEEMKLECIPAPITPSTVPSFPPTPPTPPASPPHTPVIVPAAATTVSSPSAAITVQRVLEEDESIRTCLSEDAKEIQNKIEVEADGQTEEILDSQNLNSRRSPVPETSNEC
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)