Kluczowe dokumenty
SAB1411980
Sigma-Aldrich
ANTI-ZIC1 antibody produced in mouse
clone 3C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ZIC, ZIC1, ZNF201
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.08 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZIC1(7545)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny ZIC białek palca cynkowego typu C2H2. Członkowie tej rodziny są ważni podczas rozwoju. Nieprawidłowa ekspresja tego genu jest obserwowana w medulloblastoma, dziecięcym guzie mózgu. Gen ten jest ściśle powiązany z genem kodującym białko palca cynkowego móżdżku 4, spokrewnionym członkiem rodziny na chromosomie 3. Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny, który może wiązać i transaktywować gen apolipoproteiny E. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
ZIC1 (NP_003403, 2 a.a. ~ 95 a.a.) częściowe rekombinowane białko ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LLDAGPQYPAIGVTTFGASRHHSAGDVAERDVGLGINPFADGMGAFKLNPSSHELASAGQTAFTSQAPGYAAAAALGHHHPGHVGSYSSAAFN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)