Kluczowe dokumenty
SAB1411964
Sigma-Aldrich
ANTI-NFKBIB antibody produced in mouse
clone 1B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IKBB, NFKBIB, TRIP9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.53 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFKBIB(4793)
Opis ogólny
NFKB1 (MIM 164011) lub NFKB2 (MIM 164012) wiąże się z REL (MIM 164910), RELA (MIM 164014) lub RELB (MIM 604758) tworząc kompleks NFKB. Kompleks NFKB jest hamowany przez białka I-kappa-B (NFKBIA, MIM 164008 lub NFKBIB), które inaktywują NF-kappa-B poprzez uwięzienie go w cytoplazmie. Fosforylacja reszt serynowych na białkach I-kappa-B przez kinazy (IKBKA, MIM 600664 lub IKBKB, MIM 603258) oznacza je do zniszczenia poprzez szlak ubikwitynacji, umożliwiając w ten sposób aktywację kompleksu NF-kappa-B. Aktywowany kompleks NFKB przemieszcza się do jądra i wiąże DNA w motywach wiążących kappa-B, takich jak 5-prime GGGRNNYYCC 3-prime lub 5-prime HGGARNYYCC 3-prime (gdzie H to A, C lub T; R to puryna A lub G; a Y to pirymidyna C lub T).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
NFKBIB (AAH15528, 56 a.a. ~ 145 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EDGDTALHLAVIHQHEPFLDFLLGFSAGTEYMDLQNDLGQTALHLAAILGETSTVEKLYAAGAGLCVAERRGHTALHLACRVGAHACARA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)