Kluczowe dokumenty
SAB1411917
Sigma-Aldrich
ANTI-INDO antibody produced in mouse
clone 1C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD107B, IDO, INDO
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... INDO(3620)
Opis ogólny
Interferon gamma (IFNG; MIM 147570) ma działanie antyproliferacyjne na wiele komórek nowotworowych i hamuje wewnątrzkomórkowe patogeny, takie jak Toxoplasma i Chlamydia, przynajmniej częściowo z powodu indukcji 2,3-dioksygenazy indoloaminowej (INDO; EC 1.13.11.52). Enzym ten katalizuje degradację niezbędnego aminokwasu L-tryptofanu do N-formylokynureniny.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
IDO1 (NP_002155, 304 a.a. ~ 403 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RNFLCSLESNPSVREFVLSKGDAGLREAYDACVKALVSLRSYHLQIVTKYILIPASQQPKENKTSEDPSKLEAKGTGTDLMNFLKTVRSTTEKSLKEG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)