Kluczowe dokumenty
SAB1411814
Sigma-Aldrich
ANTI-FOXO1A antibody produced in mouse
clone 4A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FKH1, FKHR, FOXO1A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.07 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aλ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXO1A(2308)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny czynników transkrypcyjnych forkhead, które charakteryzują się odrębną domeną forkhead. Specyficzna funkcja tego genu nie została jeszcze określona; może on jednak odgrywać rolę we wzroście i różnicowaniu miogenów. Translokacja tego genu z PAX3 jest związana z mięsakiem prążkowanokomórkowym pęcherzyków płucnych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
Białko rekombinowane FOXO1A (NP_002006, 452 a.a. ~ 555 a.a.) o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
msqyncapg llkelltsds pphndimtpv dpgvaqpnsr vlgqnvmmgp nsvmstygsq ashnkmmnps shthpghaqq tsavngrplp htvstmphts gmnrl
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)