Kluczowe dokumenty
SAB1411809
Sigma-Aldrich
ANTI-PPARBP antibody produced in mouse
clone 2H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CRSP1, CRSP200, DRIP205, DRIP230, PPARBP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPARBP(5469)
Opis ogólny
Aktywacja transkrypcji genów jest wieloetapowym procesem, który jest wyzwalany przez czynniki rozpoznające miejsca wzmocnienia transkrypcji w DNA. Czynniki te współpracują z koaktywatorami, aby kierować inicjacją transkrypcji przez aparat polimerazy RNA II. Białko kodowane przez ten gen jest podjednostką kompleksu CRSP (kofaktor wymagany do aktywacji SP1), który wraz z TFIID jest wymagany do skutecznej aktywacji przez SP1. Białko to jest również składnikiem innych kompleksów wielopodjednostkowych, np. białek związanych z receptorem hormonu tarczycy (TR), które oddziałują z TR i ułatwiają funkcję TR na szablonach DNA w połączeniu z czynnikami inicjującymi i kofaktorami. Reguluje również apoptozę zależną od p53 i jest niezbędna do adipogenezy. Wiadomo, że białko to ma zdolność do samoligomeryzacji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PPARBP (NP_004765, 1391 a.a. ~ 1490 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KIIISKHDGSPSIKAKVTLQKPGESSGEGLRPQMASSKNYGSPLISGSTPKHERGSPSHSKSPAYTPQNLDSESGSSIAEKSYQNSPSSDDGIRPLP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)