Key Documents
SAB1411774
Sigma-Aldrich
Anti-ESF1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ABTAP, C20orf6, FLJ20368, HDCMC28P, bA526K24.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 93.61 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ESF1(51575)
Immunogen
ESF1 (AAI46543.1, 1 a.a. ~ 851 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSSKQEIMSDQRFRRVAKDPRFWEMPEKDRKVKIDKRFRAMFHDKKFKLNYAVDKRGRPISHSTTEDLKRFYDLSDSDSNLSGEDSKALSQKKIKKKKTQTKKEIDSKNLVEKKKETKKANHKGSENKTDLDNSIGIKKMKTSCKFKIDSNISPKKDSKEFTQKNKKEKKNIVQHTTDSSLEEKQRTLDSGTSEIVKSPRIECSKTRREMQSVVQLIMTRDSDGYENSTDGEMCDKDALEEDSESVSEIGSDEESENEITSVGRASGDDDGSEDDEEEDEDEEEDEDEDSEDDDKSDSGPDLARGKGNIETSSEDEDDTADLFPEESGFEHAWRELDKDAPRADEITRRLAVCNMDWDRLKAKDLLALFNSFKPKGGVIFSVKIYPSEFGKERMKEEQVQGPVELLSIPEDAPEKDWTSREKLRDYQFKRLKYYYAVVDCDSPETASKIYEDCDGLEFESSCSFIDLRFIPDDITFDDEPKDVASEVNLTAYKPKYFTSAAMGTSTVEITWDETDHERITMLNRKFKKEELLDMDFQAYLASSSEDEEEIEEELQGDDGVNVEEDGKTKKSQKDDEEQIAKYRQLLQVIQEKEKKGKENDMEMEIKWVPGLKESAEEMVKNKLEGKDKLTPWEQFLEKKKEKKRLKRKQKALAEEASEEELPSDVDLNDPYFAEEVKQIGINKKSVKSAKDGTSPEEEIEIERQKAEMALLMMDEDEDSKKHFNYNKIVEHQNLSKKKKKQLMKKKELIEDDFEVNVNDARFQAMYTSHLFNLDPSDPNFKKTKAMEKILEEKARQRERKEQELTQAIKKKESEIEKESQRKSIDPALSMLIKSIKTKTEQFQARKKQKVK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexander Deryabin et al.
Cells, 13(4) (2024-02-23)
Ribosome biogenesis is essential for the functioning of living cells. In higher eukaryotes, this multistep process is tightly controlled and involves a variety of specialized proteins and RNAs. This pool of so-called ribosome biogenesis factors includes diverse proteins with enzymatic