Kluczowe dokumenty
SAB1411751
Sigma-Aldrich
Anti-MBNL3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CHCR, FLJ11316, MBLX, MBLX39, MBXL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 27.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MBNL3(55796)
Immunogen
MBNL3 (AAH42090.1, 1 a.a. ~ 258 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFAQQMQLMLQNAQMSSLGSFPMTPSIPANPPMAFNPYIPHPGMGLVPAELVPNTPVLIPGNPPLAMPGAVGPKLMRSDKLEVCREFQRGNCTRGENDCRYAHPTDASMIEASDNTVTICMDYIKGRCSREKCKYFHPPAHLQARLKAAHHQMNHSAASAMALQPGTLQLIPKRSALEKPNGATPVFNPTVFHCQQALTNLQLPQPAFIPAGPILCMAPASNIVPMMHGATPTTVSAATTPATSVPFAAPTTGNQLKF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nadiya M Teplyuk et al.
EMBO molecular medicine, 8(3), 268-287 (2016-02-18)
MicroRNA-10b (miR-10b) is a unique oncogenic miRNA that is highly expressed in all GBM subtypes, while absent in normal neuroglial cells of the brain. miR-10b inhibition strongly impairs proliferation and survival of cultured glioma cells, including glioma-initiating stem-like cells (GSC).
Melissa N Hinman et al.
Disease models & mechanisms, 14(6) (2021-06-15)
The muscleblind RNA-binding proteins (MBNL1, MBNL2 and MBNL3) are highly conserved across vertebrates and are important regulators of RNA alternative splicing. Loss of MBNL protein function through sequestration by CUG or CCUG RNA repeats is largely responsible for the phenotypes