Kluczowe dokumenty
SAB1411714
Sigma-Aldrich
Anti-CDC34 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
E2-CDC34, UBC3, UBE2R1
Wybierz wielkość
100 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 26.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDC34(997)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny enzymów sprzęgających ubikwitynę. Enzym sprzęgający ubikwitynę katalizuje kowalencyjne przyłączanie ubikwityny do innych białek. Białko to jest częścią dużego kompleksu wielobiałkowego, który jest wymagany do degradacji regulatorów cyklu komórkowego G1 za pośrednictwem ubikwityny oraz do inicjacji replikacji DNA. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CDC34 (NP_004350.1, 1 a.a. ~ 236 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MARPLVPSSQKALLLELKGLQEEPVEGFRVTLVDEGDLYNWEVAIFGPPNTYYEGGYFKARLKFPIDYPYSPPAFRFLTKMWHPNIYETGDVCISILHPPVDDPQSGELPSERWNPTQNVRTILLSVISLLNEPNTFSPANVDASVMYRKWKESKGKDREYTDIIRKQVLGTKVDAERDGVKVPTTLAEYCVKTKAPAPDEGSDLFYDDYYEDGEVEEEADSCFGDDEDDSGTEES
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)