Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1411704
Sigma-Aldrich
Anti-CDC6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CDC18L, HsCDC18, HsCDC6
Wybierz wielkość
100 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 62.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDC6(990)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest bardzo podobne do Saccharomyces cerevisiae Cdc6, białka niezbędnego do inicjacji replikacji DNA. Białko to funkcjonuje jako regulator na wczesnych etapach replikacji DNA. Lokalizuje się w jądrze komórkowym podczas cyklu komórkowego G1, ale przemieszcza się do cytoplazmy na początku fazy S. Subkomórkowa translokacja tego białka podczas cyklu komórkowego jest regulowana przez jego fosforylację przez Cdks. Stwierdzono, że transkrypcja tego białka jest regulowana w odpowiedzi na sygnały mitogenne poprzez mechanizm kontroli transkrypcji z udziałem białek E2F. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CDC6 (AAH25232.1, 1 a.a. ~ 560 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MPQTRSQAQATISFPKRKLSRALNKAKNSSDAKLEPTNVQTVTCSPRVKALPLSPRKRLGDDNLCNTPHLPPCSPPKQGKKENGPPHSHTLKGRRLVFDNQLTIKSPSKRELAKVHQNKILSSVRKSQEITTNSEQRCPLKKESACVRLFKQEGTCYQQAKLVLNTAVPDRLPAREREMDVIRNFLREHICGKKAGSLYLSGAPGTGKTACLSRILQDLKKELKGFKTIMLNCMSLRTAQAVFPAIAQEICQEEVSRPAGKDMMRKLEKHMTAEKGPMIVLVLDEMDQLDSKGQDVLYTLFEWPWLSNSHLVLIGIANTLDLTDRILPRLQAREKCKPQLLNFPPYTRNQIVTILQDRLNQVSRDQVLDNAAVQFCARKVSAVSGDVRKALDVCRRAIEIVESDVKSQTILKPLSECKSPSEPLIPKRVGLIHISQVISEIDGNRMTLSQEGAQDSFPLQQKILVCSLMLLIRQLKIKEVTLGKLYEAYSKVCRKQQVAAVDQSECLSLSGLLEARGILGLKRNKETRLTKVFFKIEEKEIEHALKDKALIGNILATGLP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)