Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1411647
Sigma-Aldrich
Anti-LONP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LON, LONP, LonHS, MGC1498, PIM1, PRSS15, hLON
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 106.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LONP1(9361)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Peptydaza Lon 1, mitochondrialna (LONP1) jest zależną od ATP mitochondrialną proteazą Lon, kodowaną przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 19p13.3. Kodowane białko należy do nadrodziny ATPaz AAA+.
Immunogen
LONP1 (NP_004784.2, 1 a.a. ~ 959 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAASTGYVRLWGAARCWVLRRPMLAAAGGRVPTAAGAWLLRGQRTCDASPPWALWGRGPAIGGQWRGFWEASSRGGGAFSGGEDASEGGAEEGAGGAGGSAGAGEGPVITALTPMTIPDVFPHLPLIAITRNPVFPRFIKIIEVKNKKLVELLRRKVRLAQPYVGVFLKRDDSNESDVVESLDEIYHTGTFAQIHEMQDLGDKLRMIVMGHRRVHISRQLEVEPEEPEAENKHKPRRKSKRGKKEAEDELSARHPAELAMEPTPELPAEVLMVEVENVVHEDFQVTEEVKALTAEIVKTIRDIIALNPLYRESVLQMMQAGQRVVDNPIYLSDMGAALTGAESHELQDVLEETNIPKRLYKALSLLKKEFELSKLQQRLGREVEEKIKQTHRKYLLQEQLKIIKKELGLEKDDKDAIEEKFRERLKELVVPKHVMDVVDEELSKLGLLDNHSSEFNVTRNYLDWLTSIPWGKYSNENLDLARAQAVLEEDHYGMEDVKKRILEFIAVSQLRGSTQGKILCFYGPPGVGKTSIARSIARALNREYFRFSVGGMTDVAEIKGHRRTYVGAMPGKIIQCLKKTKTENPLILIDEVDKIGRGYQGDPSSALLELLDPEQNANFLDHYLDVPVDLSKVLFICTANVTDTIPEPLRDRMEMINVSGYVAQEKLAIAERYLVPQARALCGLDESKAKLSSDVLTLLIKQYCRESGVRNLQKQVEKVLRKSAYKIVSGEAESVEVTPENLQDFVGKPVFTVERMYDVTPPGVVMGLAWTAMGGSTLFVETSLRRPQDKDAKGDKDGSLEVTGQLGEVMKESARIAYTFARAFLMQHAPANDYLVTSHIHLHVPEGATPKDGPSAGCTIVTALLSLAMGRPVRQNLAMTGEVSLTGKILPVGGIKEKTIAAKRAGVTCIVLPAENKKDFYDLAAFITEGLEVHFVEHYREIFDIAFPDEQAEALAVER
Działania biochem./fizjol.
Peptydaza Lon 1, mitochondrialna (LONP1) jest zaangażowana w różne procesy komórkowe, takie jak replikacja DNA, fuzja błon, transdukcja sygnału i regulacja transkrypcji. Zmienność genetyczna tego genu prowadzi do wieloukładowego zaburzenia rozwojowego zwanego zespołem mózgowym, ocznym, zębowym, usznym, szkieletowym (CODAS). U pacjentów z dziedziczną paraplegią spastyczną zaobserwowano obniżoną ekspresję tego genu.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CODAS syndrome is associated with mutations of LONP1, encoding mitochondrial AAA+ Lon protease.
Strauss KA
American Journal of Human Genetics, 96, 121-135 (2015)
Decreased expression of the mitochondrial matrix proteases Lon and ClpP in cells from a patient with hereditary spastic paraplegia (SPG13).
Hansen J
Neuroscience, 153, 474-482 (2008)
The Chromosomal and Functional Clustering of Markedly Divergent Human-Mouse Orthologs Run
Parallel to their Compositional Features
Fuertes M A
Journal of DNA and RNA Research, 1, 31-49 (2016)
Richa Aishwarya et al.
Scientific reports, 14(1), 16715-16715 (2024-07-20)
Alzheimer's Disease (AD) is a progressive neurodegenerative disease caused by the deposition of Aβ aggregates or neurofibrillary tangles. AD patients are primarily diagnosed with the concurrent development of several cardiovascular dysfunctions. While few studies have indicated the presence of intramyocardial
Richa Aishwarya et al.
Redox biology, 36, 101660-101660 (2020-08-05)
Mitochondria are highly dynamic organelles that constantly undergo fission and fusion events to adapt to changes in the cellular environment. Aberrant mitochondrial fission has been associated with several types of cardiovascular dysfunction; inhibition of pathologically aberrant mitochondrial fission has been