Kluczowe dokumenty
SAB1411646
Sigma-Aldrich
Anti-CER1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DAND4, MGC119894, MGC119895, MGC96951
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 30.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CER1(9350)
Opis ogólny
Gen ten koduje cytokinę należącą do nadrodziny węzłów cysteinowych, charakteryzującą się dziewięcioma konserwowanymi cysteinami i regionem węzła cysteinowego. Cytokiny związane z cerberusem, wraz z Dan i DRM/Gremlin, reprezentują grupę antagonistów białka morfogenetycznego kości (BMP), które mogą wiązać się bezpośrednio z BMP i hamować ich aktywność. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CER1 (AAH69491.1, 1 a.a. ~ 267 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MHLLLFQLLVLPLGKTTRHQDGRQNQSSLSPVLLPRNQRELPTGNHEEAEEKPDLFVAVPHLVGTSPAGEGQRQREKMLSRFGRFWKKPEREMHPSRDSDSEPFPPGTQSLIQPIDGMKMEKSPLREEAKKFWHHFMFRKTPASQGVILPIKSHEVHWETCRTVPFSQTITHEGCEKVVQNLCFGKCGSVHFPGAAQHSHTSCSHCLPAKFTTMHLPLNCTELSSVIKVMLVEECQCKVKTEHEDGHILHAGSQDSFIPGVSA
Działania biochem./fizjol.
Cerber 1 (CER1) jest związany z regulacją różnych szlaków, w tym szlaków sygnałowych węzłowych, Wnt lub BMP. Podczas rozwoju kości działa jako inhibitor BMP (białek morfogenetycznych kości). Polimorfizmy w CER1 mają związek z osteoporozą, gęstością mineralną kości (BMD) i markerami kostnymi u kobiet z osteoporozą. Doniesiono, że CER1 został zidentyfikowany jako potencjalny marker gęstości mineralnej kości i markerów kostnych u kobiet z osteoporozą.[1]
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Theodora Koromila et al.
Human genomics, 7, 21-21 (2013-10-22)
Osteoporosis has a multifactorial pathogenesis characterized by a combination of low bone mass and increased fragility. In our study, we focused on the effects of polymorphisms in CER1 and DKK1 genes, recently reported as important susceptibility genes for osteoporosis, on
Hidefumi Iwashita et al.
PloS one, 8(5), e64291-e64291 (2013-05-30)
To date, CXCR4 and E-cadherin double-positive cells detected by flow cytometry have been used to identify the differentiation of embryonic stem (ES) cells or induced pluripotent stem (iPS) cells into definitive endoderm (DE) lineages. Quantification of DE differentiation from ES/iPS