Kluczowe dokumenty
SAB1411634
Sigma-Aldrich
Anti-PDLIM7 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LMP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 49.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDLIM7(9260)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest przedstawicielem rodziny białek składających się z konserwatywnych domen PDZ i LIM. Proponuje się, że domeny LIM funkcjonują w rozpoznawaniu białko-białko w różnych kontekstach, w tym w transkrypcji genów i rozwoju oraz w interakcji cytoszkieletu. Domeny LIM tego białka wiążą się z kinazami białkowymi, podczas gdy domena PDZ wiąże się z filamentami aktynowymi. Produkt genu jest zaangażowany w tworzenie kompleksu związanego z filamentami aktynowymi, niezbędnego do przekazywania sygnału mitogennego ret/ptc2. Biologiczną funkcją jest prawdopodobnie funkcja adaptera, z domeną PDZ lokalizującą białka wiążące LIM do filamentów aktynowych zarówno mięśni szkieletowych, jak i tkanek niemięśniowych. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PDLIM7 (NP_005442.2, 1 a.a. ~ 457 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDSFKVVLEGPAPWGFRLQGGKDFNVPLSISRLTPGGKAAQAGVAVGDWVLSIDGENAGSLTHIEAQNKIRACGERLSLGLSRAQPVQSKPQKASAPAADPPRYTFAPSVSLNKTARPFGAPPPADSAPQQNGQPLRPLVPDASKQRLMENTEDWRPRPGTGQSRSFRILAHLTGTEFMQDPDEEHLKKSSQVPRTEAPAPASSTPQEPWPGPTAPSPTSRPPWAVDPAFAERYAPDKTSTVLTRHSQPATPTPLQSRTSIVQAAAGGVPGGGSNNGKTPVCHQCHKVIRGRYLVALGHAYHPEEFVCSQCGKVLEEGGFFEEKGAIFCPPCYDVRYAPSCAKCKKKITGEIMHALKMTWHVHCFTCAACKTPIRNRAFYMEEGVPYCERDYEKMFGTKCHGCDFKIDAGDRFLEALGFSWHDTCFVCAICQINLEGKTFYSKKDRPLCKSHAFSHV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)