Kluczowe dokumenty
SAB1411633
Sigma-Aldrich
Anti-UBE2L6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC40331, RIG-B, UBCH8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 17.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBE2L6(9246)
Opis ogólny
Modyfikacja białek za pomocą ubikwityny jest ważnym mechanizmem komórkowym służącym do kierowania nieprawidłowych lub krótkotrwałych białek do degradacji. Ubikwitynacja obejmuje co najmniej trzy klasy enzymów: enzymy aktywujące ubikwitynę (E1), enzymy sprzęgające ubikwitynę (E2) i ligazy ubikwityna-białko (E3). Gen ten koduje członka rodziny enzymów sprzęgających ubikwitynę E2. Enzym ten jest bardzo podobny w strukturze podstawowej do enzymu kodowanego przez gen UBE2L3. Dla tego genu znaleziono dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
UBE2L6 (NP_004214.1, 1 a.a. ~ 153 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MMASMRVVKELEDLQKKPPPYLRNLSSDDANVLVWHALLLPDQPPYHLKAFNLRISFPPEYPFKPPMIKFTTKIYHPNVDENGQICLPIISSENWKPCTKTCQVLEALNVLVNRPNIREPLRMDLADLLTQNPELFRKNAEEFTLRFGVDRPS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)