Kluczowe dokumenty
SAB1411597
Sigma-Aldrich
Anti-TAF1C antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC:39976, SL1, TAFI110, TAFI95
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 85.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TAF1C(9013)
Opis ogólny
Inicjacja transkrypcji przez polimerazę RNA I wymaga utworzenia kompleksu złożonego z białka wiążącego TATA (TBP) i trzech czynników związanych z TBP (TAF) specyficznych dla polimerazy RNA I. Kompleks ten, znany jako SL1, wiąże się z promotorem rdzeniowym genów rybosomalnego RNA w celu prawidłowego ustawienia polimerazy i działa jako kanał dla sygnałów regulacyjnych. Gen ten koduje największy TAF specyficzny dla SL1. Zidentyfikowano dwa transkrypty kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TAF1C (AAH28131.1, 1 a.a. ~ 775 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MLPPLIDPWDPGLTARDLLFRGGYRYRKRPRVVLDVTEQISRFLLDHGDVAFAPLGKLMLENFKLEGAGSRTKKKTVVSVKKLLQDLGGHQPWGCPWAYLSNRQRRFSILGGPILGTSVASHLAELLHEELVLRWEQLLLDEACTGGALAWVPGRTPQFGQLVYPAGGAQDRLHFQEVVLTPGDNPQFLGKPGRIQLQGPVRQVVTCTVQGETLLAVRSDYHCAVWKFGKQWQPTLLQAMQVEKGATGISLSPHLPGELAICSRSGAVCLWSPEDGLRQIYRDPETLVFRDSSSWRWADFTAHPRVLTVGDRTGVKMLDTQGPPGCGLLLFRLGAEASCQKGERVLLTQYLGHSSPKCLPPTLHLVCTQFSLYLVDERLPLVPMLKWNHGLPSPLLLARLLPPPRPSCVQPLLLGGQGGQLQLLHLAEGASVPRLAGPPQSLPSRIDSLPAFPLLEPKIQWRLQERLKAPTIGLAAVVPPMPSAPTPGLVLFQLSAAGDVFYQQLRPQVDSSLRRDAGPPGDTQPDCHAPTASWTSQDTAGCSQWLKALLKVPLAPPVWTAPTFTHRQMLGSTELRREEEEGQRLGVLRKAMARGQLLLQRDLGSLPAAEPPPAPESGLEDKLSERLGEAWAGRGAAWWERQQGRTSEPGRQTRRPKRRTQLSSSFSLSGHVDPSEDTSSPHSPEWPPADALPLPPTTPPSQELTPDACAQGVPSEQRQMLRDYMAKLPPQRDTPGCATTPPHSQASSVRATRSQQHTPVLSSSQPLRKKPRMGF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)