Kluczowe dokumenty
SAB1411570
Sigma-Aldrich
Anti-SAP30 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 23.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SAP30(8819)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Acetylacja histonów odgrywa kluczową rolę w regulacji ekspresji genów eukariotycznych. Acetylacja i deacetylacja histonów są katalizowane przez kompleksy wielopodjednostkowe. Białko kodowane przez ten gen jest składnikiem kompleksu deacetylazy histonów, który obejmuje SIN3, SAP18, HDAC1, HDAC2, RbAp46, RbAp48 i inne polipeptydy. Kompleks ten jest aktywny w deacetylacji oktamerów histonów rdzeniowych, ale nieaktywny w deacetylacji histonów nukleosomalnych. Pseudogen tego genu znajduje się na chromosomie 3. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
SAP30 (NP_003855.1, 1 a.a. ~ 220 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MNGFTPDEMSRGGDAAAAVAAVAAAAASAGNGTGAGTGAEVPGAGAVSAAGPPGAAGPGPGQLCCLREDGERCGRAAGNASFSKRIQKSISQKKVKIELDKSARHLYICDYHKNLIQSVRNRRKRKGSDDDGGDSPVQDIDTPEVDLYQLQVNTLRRYKRHFKLPTRPGLNKAQLVEIVGCHFRSIPVNEKDTLTYFIYSVKNDKNKSDLKVDSGVH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)