Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1411554
Sigma-Aldrich
Anti-GALNT4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GALNAC-T4, GalNAcT4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 66.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GALNT4(8693)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny enzymów UDP-N-acetylo-alfa-D-galaktozamina:N-acetylogalaktozaminotransferaza polipeptydowa (GalNAc-T). GalNAc-T inicjują O-związaną glikozylację typu mucynowego w aparacie Golgiego poprzez katalizowanie transferu GalNAc do reszt serynowych i treoninowych na białkach docelowych. Charakteryzują się one N-końcową domeną transmembranową, regionem macierzystym, lumenalną domeną katalityczną zawierającą motyw GT1 i motyw transferazy Gal/GalNAc oraz C-końcową domeną podobną do rycyny/lektyny. GalNAc-T mają różne, ale nakładające się, specyficzności substratowe i wzorce ekspresji. In vitro kodowane białko może uzupełniać inne GalNAc-T w całkowitej O-glikozylacji tandemowego powtórzenia mucyny-1 i może O-glikozylować cząsteczkę ligandu glikoproteiny P-selektyny-1. Region kodujący tego genu jest zawarty w pojedynczym eksonie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GALNT4 (AAH36390.1, 1 a.a. ~ 578 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAVRWTWAGKSCLLLAFLTVAYIFVELLVSTFHASAGAGRARELGSRRLSGLQKNTEDLSRPLYKKPPADSRALGEWGKASKLQLNEDELKQQEELIERYAINIYLSDRISLHRHIEDKRMYECKSQKFNYRTLPTTSVIIAFYNEAWSTLLRTIHSVLETSPAVLLKEIILVDDLSDRVYLKTQLETYISNLDRVRLIRTNKREGLVRARLIGATFATGDVLTFLDCHCECNSGWLEPLLERIGRDETAVVCPVIDTIDWNTFEFYMQIGEPMIGGFDWRLTFQWHSVPKQERDRRISRIDPIRSPTMAGGLFAVSKKYFQYLGTYDTGMEVWGGENLELSFRVWQCGGKLEIHPCSHVGHVFPKRAPYARPNFLQNTARAAEVWMDEYKEHFYNRNPPARKEAYGDISERKLLRERLRCKSFDWYLKNVFPNLHVPEDRPGWHGAIRSRGISSECLDYNSPDNNPTGANLSLFGCHGQGGNQFFEYTSNKEIRFNSVTELCAEVPEQKNYVGMQNCPKDGFPVPANIIWHFKEDGTIFHPHSGLCLSAYRTPEGRPDVQMRTCDALDKNQIWSFEK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)