Kluczowe dokumenty
SAB1411544
Sigma-Aldrich
Anti-PPAP2A antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LLP1a, LPP1, PAP-2a, PAP2, PAP2a2, PAP2alfa2, PAPalpha1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 32.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPAP2A(8611)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny fosfataz kwasu fosfatydowego (PAP). PAP przekształcają kwas fosfatydowy w diacyloglicerol i funkcjonują w syntezie de novo glicerolipidów, a także w aktywowanej receptorem transdukcji sygnału, w której pośredniczy fosfolipaza D. Białko to jest integralną glikoproteiną błonową i wykazano, że jest enzymem powierzchniowym, który odgrywa aktywną rolę w hydrolizie i pobieraniu lipidów z przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Ekspresja tego genu jest regulowana przez androgen w linii komórkowej gruczolakoraka prostaty. Opisano co najmniej dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PPAP2A (NP_003702.2, 1 a.a. ~ 284 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MFDKTRLPYVALDVLCVLLAGLPFAILTSRHTPFQRGVFCNDESIKYPYKEDTIPYALLGGIIIPFSIIVIILGETLSVYCNLLHSNSFIRNNYIATIYKAIGTFLFGAAASQSLTDIAKYSIGRLRPHFLDVCDPDWSKINCSDGYIEYYICRGNAERVKEGRLSFYSGHSSFSMYCMLFVALYLQARMKGDWARLLRPTLQFGLVAVSIYVGLSRVSDYKHHWSDVLTGLIQGALVAILVAVYVSDFFKERTSFKERKEEDSHTTLHETPTTGNHYPSNHQP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)