Kluczowe dokumenty
SAB1411542
Sigma-Aldrich
Anti-TNFSF11 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD254, ODF, OPTB2, RANKL, TRANCE, hRANKL2, sOdf
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 27.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFSF11(8600)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny cytokin czynnika martwicy nowotworów (TNF), który jest ligandem dla osteoprotegeryny i działa jako kluczowy czynnik różnicowania i aktywacji osteoklastów. Wykazano, że białko to jest czynnikiem przetrwania komórek dentrytycznych i bierze udział w regulacji odpowiedzi immunologicznej zależnej od komórek T. Stwierdzono, że aktywacja komórek T indukuje ekspresję tego genu i prowadzi do zwiększenia osteoklastogenezy i utraty kości. Wykazano, że białko to aktywuje antyapoptotyczną kinazę AKT/PKB poprzez kompleks sygnalizacyjny obejmujący kinazę SRC i czynnik związany z receptorem czynnika martwicy nowotworów (TRAF) 6, co wskazuje, że białko to może odgrywać rolę w regulacji apoptozy komórek. Ukierunkowane zakłócenie powiązanego genu u myszy doprowadziło do ciężkiej osteopetrozy i braku osteoklastów. Myszy z niedoborem wykazywały wady we wczesnym różnicowaniu limfocytów T i B oraz nie tworzyły zrazikowo-pęcherzykowych struktur sutka podczas ciąży. Znaleziono dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TNFSF11 (ENSP00000351347, 1 a.a. ~ 244 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MDPNRISEDGTHCIYRILRLHENADFQDTTLESQDTKLIPDSCRRIKQAFQGAVQKELQHIVGSQHIRAEKAMVDGSWLDLAKRSKLEAQPFAHLTINATDIPSGSHKVSLSSWYHDRGWAKISNMTFSNGKLIVNQDGFYYLYANICFRHHETSGDLATEYLQLMVYVTKTSIKIPSSHTLMKGSTKYWSGNSEFHFYSINVGFFRSGEEISIEVSNPSLDPDQDATYFGAFKVRDID
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)