Kluczowe dokumenty
SAB1411502
Sigma-Aldrich
Anti-SLA2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C20orf156, FLJ21992, MGC49845, SLAP-2, SLAP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 28.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLA2(84174)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek adaptorowych SLAP. Kodowane białko może odgrywać ważną rolę proksymalną dla receptora w obniżaniu odpowiedzi komórek T i B oraz hamuje mobilizację wapnia indukowaną przez receptor antygenu. Białko to oddziałuje z Cas-Br-M (mysią) ekotropową sekwencją transformującą retrowirusa c. Dla tego genu zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SLA2 (NP_115590.1, 1 a.a. ~ 261 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MGSLPSRRKSLPSPSLSSSVQGQGPVTMEAERSKATAVALGSFPAGGPAELSLRLGEPLTIVSEDGDWWTVLSEVSGREYNIPSVHVAKVSHGWLYEGLSREKAEELLLPGNGAFLIRESQTRRGSYSLSVRLSRPASWDRIRHYRIHCLDNGWLYISPRLTFPSLQALVDHYSELADDICCLLKEPCVLQRAGPLPGKDIPLPVTVQRTPLNWKELDSSLFSEAATGEESLLSEGLRESLSFYISLNDEAVSLDDA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)